missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD68 Protein

A cDNA sequence encoding the CD68 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 968
Nombre CD68 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD68
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15926948
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11343-HIS-EC-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15906948
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11343-HIS-EC-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15916948
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11343-HIS-EC-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

968
Research Use Only
CD68
Human
His
CD68 at 100microg/1ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA, 20% Glycerol.
CD68 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRLAVLFSGA LLGLLAAQGT GNDCPHKKSA TLLPSFTVTP TVTESTGTTS HRTTKSHKTT THRTTTTGTT SHGPTTATHN PTTTSHGNVT VHPTSNSTAT SQGPSTATHS PATTSHGNAT VHPTSNSTAT SPGFTSSAHP EPPPPSPSPS PTSKETIGDY TWTNGSQPCV HLQAQIQIRV MYTTQGGGEA WGISVLNPNK TKVQGSCEGA HPHLLLSFPY GHLSFGFMQD LQQKVVYLSY MAVEYNVSFP HAAQWTFSAQ NASLRDLQAP LGQSFSCSNS SIILSPAVHL DLLSLRLQAA QLPHTGVFGQ SFSCPSDRSI LLPLIIGLIL LGLLALVLIA FCIIRRRPSA YQAL
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications