Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD48 Protein
A cDNA sequence encoding the CD48 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 962 |
---|---|
Nombre | CD48 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD48 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926918
|
enQuireBio™
QP11337-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906918
|
enQuireBio™
QP11337-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916918
|
enQuireBio™
QP11337-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
962 | |
Research Use Only | |
CD48 | |
Human | |
His | |
NECTIN2 protein solution (1.0 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD48 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPQGHLVHM TVVSGSNVTL NISESLPENY KQLTWFYTFD QKIVEWDSRK SKYFESKFKG RVRLDPQSGA LYISKVQKED NSTYIMRVLK KTGNEQEWKI KLQVLDPVPK PVIKIEKIED MDDNCYLKLS CVIPGESVNY TWYGDKRPFP KELQNSVLET TLMPHNYSRC YTCQVSNSVSSKNGTVCLSP PCTLARSHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |