Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD46 Protein
A cDNA sequence encoding the CD46 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 4179 |
---|---|
Nombre | CD46 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD46 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
4179 | |
Research Use Only | |
CD46 | |
Human | |
His | |
CD46 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
CD46 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCEEPPTF EAMELIGKPK PYYEIGERVD YKCKKGYFYI PPLATHTICD RNHTWLPVSD DACYRETCPY IRDPLNGQAV PANGTYEFGY QMHFICNEGY YLIGEEILYC ELKGSVAIWS GKPPICEKVL CTPPPKIKNG KHTFSEVEVF EYLDAVTYSC DPAPGPDPFS LIGESTIYCG DNSVWSRAAP ECKVVKCRFP VVENGKQISG FGKKFYYKAT VMFECDKGFY LDGSDTIVCD SNSTWDPPVP KCLKGPRPTY KPPVSNYPGY PKPEEGILDS LD | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |