Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD45 / PTPRC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD45 / PTPRC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9356-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002829.3
CD45 / PTPRC Protein
Research Use Only
PTPRC
Recombinant Protein
Yeast
QSPTPSPTGL TTAKMPSVPL SSDPLPTHTT AFSPASTFER ENDFSETTTS LSPDNTSTQV SPDSLDNASA FNTTGVSSVQ TPHLPTHADS QTPSAGTDTQ TFSGSAANAK LNPTPGSNAI SDVPGERSTA STFPTDPVSP LTTTLSLAHH SSAALPARTS NTTITANTSD AYLNASETTT LSPSGSAVIS TTTIATTPSK PTCDEKYANI TVDYLYNKET KLFTAKLNVN ENVECGNNTC TNNEVHNLTE CKNASVSISH NSCTAPDKTL ILDVPPGVEK FQLHDCTQVE KADTTICLKW KNIETFTCDT QNITYRFQCG NMIFDNKEIK LENLEPEHEY KCDSEILYNN HKFTNASKII KTDFGSPGEP QIIFCRSEAA HQGVITWNPP QRSFHNFTLC YIKETEKDCL NLDKNLIKYD LQNLKPYTKY VLSLHAYIIA KVQRNGSAAM CHFTTKSAPP SQVWNMTVSM TSDNSMHVKC RPPRDRNGPH ERYHLEVEAG NTLVRNESHK NCDFRVKDLQ YSTDYTFKAY FHNGDYPGEP FILHHSTSYN SK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5788
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol