Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9047-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000065.1
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Research Use Only
CD40LG
Recombinant Protein
Yeast
HRRLDKIEDE RNLHEDFVFM KTIQRCNTGE RSLSLLNCEE IKSQFEGFVK DIMLNKEETK KENSFEMQKG DQNPQIAAHV ISEASSKTTS VLQWAEKGYY TMSNNLVTLE NGKQLTVKRQ GLYYIYAQVT FCSNREASSQ APFIASLCLK SPGRFERILL RAANTHSSAK PCGQQSIHLG GVFELQPGAS VFVNVTDPSQ VSHGTGFTSF GLLKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
959
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol