missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD4 / Leu-3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD4 / Leu-3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9971-iv-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16049111

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_000607.1
CD4 / Leu-3 Protein
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
920
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CD4
Recombinant Protein
Invitro-E. coli
KKVVLGKKGD TVELTCTASQ KKSIQFHWKN SNQIKILGNQ GSFLTKGPSK LNDRADSRRS LWDQGNFPLI IKNLKIEDSD TYICEVEDQK EEVQLLVFGL TANSDTHLLQ GQSLTLTLES PPGSSPSVQC RSPRGKNIQG GKTLSVSQLE LQDSGTWTCT VLQNQKKVEF KIDIVVLAFQ KASSIVYKKE GEQVEFSFPL AFTVEKLTGS GELWWQAERA SSSKSWITFD LKNKEVSVKR VTQDPKLQMG KKLPLHLTLP QALPQYAGSG NLTLALEAKT GKLHQEVNLV VMRATQLQKN LTCEVWGPTS PKLMLSLKLE NKEAKVSKRE KAVWVLNPEA GMWQCLLSDS GQVLLESNIK VLPTWSTPVQ P
Videos
Documentos