missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD4 / Leu-3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD4 / Leu-3, was expressed in the hosts and tags indicated.

853.00€ - 1222.00€

Especificaciones

Nombre CD4 / Leu-3 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Invitro-E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16039111 Ver documentos enQuireBio™
QP9971-IV-100UG
100 μg 1222.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-10-2019
Añadir a la cesta
 
16049111 Ver documentos enQuireBio™
QP9971-IV-10UG
10 μg 853.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-10-2019
Añadir a la cesta
 
16059111 Ver documentos enQuireBio™
QP9971-IV-50UG
50 μg 910.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-10-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

CD4 / Leu-3 Protein
His
Human
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
NP_000607.1
Recombinant Protein
Invitro-E. coli
KKVVLGKKGD TVELTCTASQ KKSIQFHWKN SNQIKILGNQ GSFLTKGPSK LNDRADSRRS LWDQGNFPLI IKNLKIEDSD TYICEVEDQK EEVQLLVFGL TANSDTHLLQ GQSLTLTLES PPGSSPSVQC RSPRGKNIQG GKTLSVSQLE LQDSGTWTCT VLQNQKKVEF KIDIVVLAFQ KASSIVYKKE GEQVEFSFPL AFTVEKLTGS GELWWQAERA SSSKSWITFD LKNKEVSVKR VTQDPKLQMG KKLPLHLTLP QALPQYAGSG NLTLALEAKT GKLHQEVNLV VMRATQLQKN LTCEVWGPTS PKLMLSLKLE NKEAKVSKRE KAVWVLNPEA GMWQCLLSDS GQVLLESNIK VLPTWSTPVQ P
920
CD4