Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD3e / CD3 epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD3e / CD3 epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8691-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055981
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000724.1
CD3e / CD3 epsilon Protein
Research Use Only
CD3E
Recombinant Protein
E. coli
DGNEEMGGIT QTPYKVSISG TTVILTCPQY PGSEILWQHN DKNIGGDEDD KNIGSDEDHL SLKEFSELEQ SGYYVCYPRG SKPEDANFYL YLRARVCENC MEMDVMSVAT IVIVDICITG GLLLLVYYWS KNRKAKAKPV TRGAGAGGRQ RGQNKERPPP VPNPDYEPIR KGQRDLYSGL NQRRI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
916
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol