Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD37 Protein
A cDNA sequence encoding the CD37 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 951 |
---|---|
Nombre | CD37 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD37 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956888
|
enQuireBio™
QP11330-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946888
|
enQuireBio™
QP11330-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936888
|
enQuireBio™
QP11330-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
951 | |
Research Use Only | |
CD37 | |
Human | |
His | |
CD37 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffer saline, (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD37 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQRAQLER SLRDVVEKTI QKYGTNPEET AAEESWDYVQ FQLRCCGWHY PQDWFQVLIL RGNGSEAHRV PCSCYNLSAT NDSTILDKVI LPQLSRLGHL ARSRHSADIC AVPAESHIYR EGCAQGLQKW LHNN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |