missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD35 / CR1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD35 / CR1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5860-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15918289

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000564.2
CD35 / CR1 Protein
Research Use Only
CR1
Recombinant Protein
E. coli
DPHPDRGTSF DLIGESTIRC TSDPQGNGVW SSPAPRCGIL GHCQAPDHFL FAKLKTQTNA SDFPIGTSLK YECRPEYYGR PFSITCLDNL VWSSPKDVCK RKSCKTPPDP VNGMVHVITD IQVGSRINYS CTTGHRLIGH SSAECILSGN TAHWSTKPPI CQRIPCGLPP TIANGDFIST NRENFHYGSV VTYRC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1378
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales