Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD34 Protein
A cDNA sequence encoding the CD34 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
207.00€ - 564.00€
Especificaciones
Nombre CD34 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped Insect
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15916878 Ver documentos enQuireBio™
QP11328-10UG
10 μg 564.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15926878 Ver documentos enQuireBio™
QP11328-2UG
2 μg 207.00€
2 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15936878 Ver documentos enQuireBio™
QP11328-5UG
5 μg 310.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD34 Protein
Untagged
Human
947
Recombinant Protein
Insect
MLVRRGARAG PRMPRGWTAL CLLSLLPSGF MSLDNNGTAT PELPTQGTFS NVSTNVSYQE TTTPSTLGST SLHPVSQHGN EATTNITETT VKFTSTSVIT SVYGNTNSSV QSQTSVISTV FTTPANVSTP ETTLKPSLSP GNVSDLSTTS TSLATSPTKP YTSSSPILSD IKAEIKCSGI REVKLTQGIC LEQNKTSSCA EFKKDRGEGL ARVLCGEEQA DADAGAQVCS LLLAQSEVRP QCLLLVLANR TEISSKLQLM KKHQSDLKKL GILDFTEQDV ASHQSYSQKT LIALVTSGAL LAVLGITGYF LMNRRSWSPT GERLGEDPYY TENGGGQGYS SGPGTSPEAQ GKASVNRGAQ ENGTGQATSR NGHSARQHVV ADTEL
CD34