missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD300LF / LMIR3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD300LF / LMIR3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7829-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16021051

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001276011.1
CD300LF / LMIR3 Protein
Research Use Only
CD300LF
Recombinant Protein
Yeast
TQITGPTTVN GLERGSLTVQ CVYRSGWETY LKWWCRGAIW RDCKILVKTS GSEQEVKRDR VSIKDNQKNR TFTVTMEDLM KTDADTYWCG IEKTGNDLGV TVQVTIDPAP VTQEETSSSP TLTGHHLDNR HKLLKLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
146722
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales