Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300LF / LMIR3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD300LF / LMIR3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7829-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16011051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001276011.1
CD300LF / LMIR3 Protein
Research Use Only
CD300LF
Recombinant Protein
Yeast
TQITGPTTVN GLERGSLTVQ CVYRSGWETY LKWWCRGAIW RDCKILVKTS GSEQEVKRDR VSIKDNQKNR TFTVTMEDLM KTDADTYWCG IEKTGNDLGV TVQVTIDPAP VTQEETSSSP TLTGHHLDNR HKLLKLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
146722
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol