Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300C Protein
A cDNA sequence encoding the CD300C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10871 |
---|---|
Nombre | CD300C Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD300C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15976858
|
enQuireBio™
QP11325-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916868
|
enQuireBio™
QP11325-HIS-INSECT-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986858
|
enQuireBio™
QP11325-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996858
|
enQuireBio™
QP11325-HIS-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966858
|
enQuireBio™
QP11325-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10871 | |
Research Use Only | |
CD300C | |
Human | |
His | |
CD300C protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
CD300C Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGYFPLSH PMTVAGPVGG SLSVQCRYEK EHRTLNKFWC RPPQILRCDK IVETKGSAGK RNGRVSIRDS PANLSFTVTL ENLTEEDAGT YWCGVDTPWL RDFHDPIVEV EVSVFPAGTT TASSPQSSMG TSGPPTKLPV HTWPSVTRKD SPEPSPHPGSLFSNVR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |