Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300A Protein
A cDNA sequence encoding the CD300A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 11314
Nombre CD300A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD300A
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15956858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11324-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15936858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11324-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15946858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11324-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
11314
Research Use Only
CD300A
Human
His
The CD300A solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
CD300A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLSKCRTV AGPVGGSLSV QCPYEKEHRT LNKYWCRPPQ IFLCDKIVET KGSAGKRNGR VSIRDSPANL SFTVTLENLT EEDAGTYWCG VDTPWLRDFH DPVVEVEVSV FPAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.