Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD27 Protein
A cDNA sequence encoding the CD27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 939
Nombre CD27 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD27
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15906838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11318-HIS-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15946838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11318-HIS-INSECT-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15916838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11318-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15926838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11318-HIS-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15996828
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11318-HIS-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
939
Research Use Only
CD27
Human
His
The CD27 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
CD27 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTPAPK SCPERHYWAQ GKLCCQMCEP GTFLVKDCDQ HRKAAQCDPC IPGVSFSPDH HTRPHCESCR HCNSGLLVRN CTITANAECA CRNGWQCRDK ECTECDPLPN PSLTARSSQA LSPHPQPTHL PYVSEMLEAR TAGHMQTLAD FRQLPARTLS THWPPQRSLC SSDFIR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.