missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD23 / FCER2 / FCER2A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD23 / FCER2 / FCER2A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6029-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15919479

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001193948.2
CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
Research Use Only
FCER2
Recombinant Protein
E. coli
DTTQSLKQLE ERAARNVSQV SKNLESHHGD QMAQKSQSTQ ISQELEELRA EQQRLKSQDL ELSWNLNGLQ ADLSSFKSQE LNERNEASDL LERLREEVTK LRMELQVSSG FVCNTCPEKW INFQRKCYYF GKGTKQWVHA RYACDDMEGQ LVSIHSPEEQ DFLTKHASHT GSWIGLRNLD LKGEFIWVDG SHVDYSNWAP GEPTSRSQGE DCVMMRGSGR WNDAFCDRKL GAWVCDRLAT CTPPASEGSA ESMGPDSRPD PDGRLPTPSA PLHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2208
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales