Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
A DNA sequence encoding the Human CD23 / FCER2 / FCER2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
114.00€ - 1153.00€
Especificaciones
Nombre CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15903018 Ver documentos enQuireBio™
QP10184-EC-250UG
250 μg 1153.00€
250 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
15913018 Ver documentos enQuireBio™
QP10184-EC-5UG
5 μg 114.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
15983008 Ver documentos enQuireBio™
QP10184-EC-100UG
100 μg 668.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
15993008 Ver documentos enQuireBio™
QP10184-EC-20UG
20 μg 299.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
Untagged
Human
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
NP_001193948.2
Recombinant Protein
E. coli
MELQVSSGFV CNTCPEKWIN FQRKCYYFGK GTKQWVHARY ACDDMEGQLV SIHSPEEQDF LTKHASHTGS WIGLRNLDLK GEFIWVDGSH VDYSNWAPGE PTSRSQGEDC VMMRGSGRWN DAFCDRKLGA WVCDRLATCT PPASEGSAES MGPDSRPDPD GRLPTPSAPL HS
2208
FCER2