Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD20 / MS4A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD20 / MS4A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9287-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_068769.2
CD20 / MS4A1 Protein
Research Use Only
MS4A1
Recombinant Protein
Yeast
IKISHFLKME SLNFIRAHTP YINIYNCEPA NPSEKNSPST QYCYSIQSLF LGILSVMLIF AFFQELVIAG IVENEWKRTC SRPKSNIVLL SAEEKKEQTI EIKEEVVGLT ETSSQPKNEE DIEIIPIQEE EEEETETNFP EPPQDQESSP IENDSSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
931
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol