Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD1B Protein
A cDNA sequence encoding the CD1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 910
Nombre CD1B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD1B
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15926798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11309-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15916798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11309-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15906798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11309-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
910
Research Use Only
CD1B
Human
His
CD1B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
CD1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEHAFQ GPTSFHVIQT SSFTNSTWAQ TQGSGWLDDL QIHGWDSDSG TAIFLKPWSK GNFSDKEVAE LEEIFRVYIF GFAREVQDFA GDFQMKYPFE IQGIAGCELH SGGAIVSFLR GALGGLDFLS VKNASCVPSP EGGSRAQKFC ALIIQYQGIM ETVRILLYET CPRYLLGVLN AGKADLQRQV KPEAWLSSGP SPGPGRLQLV CHVSGFYPKP VWVMWMRGEQ EQQGTQLGDI LPNANWTWYL RATLDVADGE AAGLSCRVKH SSLEGQDIIL YWRNPTSIGS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.