Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD146 / MCAM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD146 / MCAM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8689-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16015971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006491.2
CD146 / MCAM Protein
Research Use Only
MCAM
Recombinant Protein
E. coli
LSQSQGNLSH VDWFSVHKEK RTLIFRVRQG QGQSEPGEYE QRLSLQDRGA TLALTQVTPQ DERIFLCQGK RPRSQEYRIQ LRVYKAPEEP NIQVNPLGIP VNSKEPEEVA TCVGRNGYPI PQVIWYKNGR PLKEEKNRVH IQSSQTVESS GLYTLQSILK AQLVKEDKDA QFYCELNYRL PSGNHMKESR EVTVPVFYPT EKVWLEVEPV GMLKEGDRVE IRCLADGNPP PHFSISKQNP STREAEEETT NDNGVLVLEP ARKEHSGRYE CQGLDLDTMI SLLSEPQELL VNYVSDVRVS PAAPERQEGS SLTLTCEAES SQDLEFQWLR EETGQVLERG PVLQLHDLKR EAGGGYRCVA SVPSIPGLNR TQLVNVAIFG PPWMAFKERK VWVKENMVLN LSCEASGHPR PTISWNVNGT ASEQDQDPQR VLSTLNVLVT PELLETGVEC TASNDLGKNT SILFLELVNL TTLTPDSNTT TGLSTSTASP HTRANSTSTE RKLPEPESRG VVIVAVIVCI LVLAVLGAVL YFLYKKGKLP CRRSGKQEIT LPPSRKSELV VEVKSDKLPE EMGLLQGSSG DKRAPGDQGE KYIDLRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4162
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol