Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP2072-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15925539
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_000582.1
CD14 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
929
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CD14
Recombinant Protein
E. coli
TTPEPCELDD EDFRCVCNFS EPQPDWSEAF QCVSAVEVEI HAGGLNLEPF LKRVDADADP RQYADTVKAL RVRRLTVGAA QVPAQLLVGA LRVLAYSRLK ELTLEDLKIT GTMPPLPLEA TGLALSSLRL RNVSWATGRS WLAELQQWLK PGLKVLSIAQ AHSPAFSCEQ VRAFPALTSL DLSDNPGLGE RGLMAALCPH KFPAIQNLAL RNTGMETPTG VCAALAAAGV QPHSLDLSHN SLRATVNPSA PRCMWSSALN SLNLSFAGLE QVPKGLPAKL RVLDLSCNRL NRAPQPDELP EVDNLTLDGN PFLVPGTALP HEGSMN
Videos