missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCNI Protein
A cDNA sequence encoding the CCNI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10983 |
---|---|
Nombre | CCNI Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CCNI |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15966758
|
enQuireBio™
QP11298-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956758
|
enQuireBio™
QP11298-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946758
|
enQuireBio™
QP11298-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10983 | |
Research Use Only | |
CCNI | |
Human | |
His | |
CCNI protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
CCNI Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKFPGPL ENQRLSFLLE KAITREAQMW KVNVRKMPSN QNVSPSQRDE VIQWLAKLKY QFNLYPETFA LASSLLDRFL ATVKAHPKYL SCIAISCFFL AAKTVEEDER IPVLKVLARD SFCGCSSSEI LRMERIILDK LNWDLHTATP LDFLHIFHAI AVSTRPQLLF SLPKLSPSQH LAVLTKQLLH CMACNQLLQF RGSMLALAMV SLEMEKLIPD WLSLTIELLQ KAQMDSSQLI HCRELVAHHL STLQSSLPLN SVYVYRPLKH TLVTCDKGVF RLHPSSVPGP DFSKDNSKPE VPVRGTAAFY HHLPAASGCK QTSTKRKVEE MEVDDFYDGI KRLYNEDNVS ENVGSVCGTD LSRQEGHASP CPPLQPVSVM | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |