Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCNB2 Protein
A cDNA sequence encoding the CCNB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 9133
Nombre CCNB2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CCNB2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15976748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11295-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15956748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11295-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
15966748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11295-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
9133
Research Use Only
CCNB2
Human
His
The CCNB2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 50% glycerol.
CCNB2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMALLRR PTVSSDLENI DTGVNSKVKS HVTIRRTVLE EIGNRVTTRA AQVAKKAQNT KVPVQPTKTT NVNKQLKPTA SVKPVQMEKL APKGPSPTPE DVSMKEENLC QAFSDALLCK IEDIDNEDWE NPQLCSDYVK DIYQYLRQLE VLQSINPHFL DGRDINGRMR AILVDWLVQV HSKFRLLQET LYMCVGIMDR FLQVQPVSRK KLQLVGITAL LLASKYEEMF SPNIEDFVYI TDNAYTSSQI REMETLILKE LKFELGRPLP LHFLRRASKA GEVDVEQHTL AKYLMELTLI DYDMVHYHPS KVAAAASCLS QKVLGQGKWN LKQQYYTGYT ENEVLEVMQH MAKNVVKVNE NLTKFIAIKN KYASSKLLKI SMIPQLNSKA VKDLASPLIG RSc
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.