missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCN3 / NOV Protein

A DNA sequence encoding the Human CCN3 / NOV, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 1995.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002505.1
ID de gen (Entrez) 4856
Nombre CCN3 / NOV Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15923708
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10388-EC-5UG
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903708
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10388-EC-20UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15993698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10388-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15913708
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10388-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_002505.1
CCN3 / NOV Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MQVAATQRCP PQCPGRCPAT PPTCAPGVRA VLDGCSCCLV CARQRGESCS DLEPCDESSG LYCDRSADPS NQTGICTAVE GDNCVFDGVI YRSGEKFQPS CKFQCTCRDG QIGCVPRCQL DVLLPEPNCP APRKVEVPGE CCEKWICGPD EEDSLGGLTL AAYRPEATLG VEVSDSSVNC IEQTTEWTAC SKSCGMGFST RVTNRNRQCE MLKQTRLCMV RPCEQEPEQP TDKKGKKCLR TKKSLKAIHL QFKNCTSLHT YKPRFCGVCS DGRCCTPHNT KTIQAEFQCS PGQIVKKPVM VIGTCTCHTN CPKNNEAFLQ ELELKTTRGK M
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
4856
Research Use Only
NOV
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 1.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 1000 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.0, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications