missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCM2 Protein
A cDNA sequence encoding the CCM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | CCM2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916748
|
enQuireBio™
QP11293-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996738
|
enQuireBio™
QP11293-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906748
|
enQuireBio™
QP11293-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CCM2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CCM2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEVKYLGQ LTSIPGYLNP SSRTEILHFI DNAKRAHQLP GHLTQEHDAV LSLSAYNVKL AWRDGEDIIL RVPIHDIAAV SYVRDDAAHL VVLKTDDSST KVDIKETYEV EASTFCFPES VDVGGASPHS KTISESELSA SATELLQDYM LTLRTKLSSQ EIQQFAALLH EYRNGASIHE FCINLRQLYG DSRKFLLLGL RPFIPEKDSQ HFENFLETIG VKDGRGIITD SFGRHRRALS TTSSSTTNGN RATGSSDDRS APSEGDEWDR MISDISSDIE ALGCSMDQDS A | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |