missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL5 / RANTES Protein

A DNA sequence encoding the Human CCL5 / RANTES, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 1970.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002976.2
ID de gen (Entrez) 6352
Nombre CCL5 / RANTES Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15953158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10229-EC-5UG
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15933158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10229-EC-20UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10229-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15943158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10229-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_002976.2
CCL5 / RANTES Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SPYSSDTTPC CFAYIARPLP RAHIKEYFYT SGKCSNPAVV FVTRKNRQVC ANPEKKWVRE YINSLEMS
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
6352
Research Use Only
CCL5
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications