missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL4 / MIP1B Protein

A DNA sequence encoding the Human CCL4 / MIP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 267.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002975.1
ID de gen (Entrez) 388372
Nombre CCL4 / MIP1B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15913158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10228-EC-2UG
2 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10228-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_002975.1
CCL4 / MIP1B Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
APMGSDPPTA CCFSYTARKL PRNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRSKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
388372
Research Use Only
CCL4
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 5.0-20 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications