missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL27 / CTACK Protein

A DNA sequence encoding the Human CCL27 / CTACK, was expressed in the hosts and tags indicated.

114.00€ - 1153.00€

Especificaciones

Nombre CCL27 / CTACK Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15903208 Ver documentos enQuireBio™
QP10242-EC-100UG
100 μg 668.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
 
15913208 Ver documentos enQuireBio™
QP10242-EC-20UG
20 μg 299.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
 
15923208 Ver documentos enQuireBio™
QP10242-EC-250UG
250 μg 1153.00€
250 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
 
15933208 Ver documentos enQuireBio™
QP10242-EC-5UG
5 μg 114.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

CCL27 / CTACK Protein
Untagged
Human
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
NP_006655.1
Recombinant Protein
E. coli
FLLPPSTACC TQLYRKPLSD KLLRKVIQVE LQEADGDCHL QAFVLHLAQR SICIHPQNPS LSQWFEHQER KLHGTLPKLN FGMLRKMG
10850
CCL27