Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL21 / 6Ckine Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL21 / 6Ckine, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5773-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917669
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002980.1
CCL21 / 6Ckine Protein
Research Use Only
CCL21
Recombinant Protein
E. coli
SDGGAQDCCL KYSQRKIPAK VVRSYRKQEP SLGCSIPAIL FLPRKRSQAE LCADPKELWV QQLMQHLDKT PSPQKPAQGC RKDRGASKTG KKGKGSKGCK RTERSQTPKG P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6366
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol