Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5260-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15915789
  • 3207.00€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_002979.1
CCL18 / PARC / MIP4 Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human CCL18 / PARC / MIP4 induces primary human T cell chemotaxis.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
6362
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCL18
Recombinant Protein
E. coli
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFLVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA
Videos