Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002979.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6362 |
Nombre | CCL18 / PARC / MIP4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925789
|
enQuireBio™
QP5260-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915789
|
enQuireBio™
QP5260-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_002979.1 | |
CCL18 / PARC / MIP4 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human CCL18 / PARC / MIP4 induces primary human T cell chemotaxis. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
6362 | |
Research Use Only | |
CCL18 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFLVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |