missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein

A DNA sequence encoding the Human CCL18 / PARC / MIP4, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 1970.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002979.1
ID de gen (Entrez) 6362
Nombre CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15953088
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10204-EC-2UG
2 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15933088
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10204-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923088
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10204-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15943088
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10204-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_002979.1
CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFIVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
6362
Research Use Only
CCL18
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration of 1.0-10 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications