Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL18 / PARC / MIP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00€ - 2450.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002979.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6362 |
Nombre | CCL18 / PARC / MIP4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905609
|
enQuireBio™
QP4989-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945609
|
enQuireBio™
QP4989-50UG |
50 μg |
339.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995599
|
enQuireBio™
QP4989-100UG |
100 μg |
545.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925609
|
enQuireBio™
QP4989-200UG |
200 μg |
870.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935609
|
enQuireBio™
QP4989-500UG |
500 μg |
1500.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915609
|
enQuireBio™
QP4989-1MG |
1 mg |
2450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_002979.1 | |
CCL18 / PARC / MIP4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6362 | |
Research Use Only | |
CCL18 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFIVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |