missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL15 / MIP-5 / MIP-1 delta Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL15 / MIP-5 / MIP-1 delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1845.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_116741.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6359 |
Nombre | CCL15 / MIP-5 / MIP-1 delta Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933078
|
enQuireBio™
QP10200-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923078
|
enQuireBio™
QP10200-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903078
|
enQuireBio™
QP10200-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913078
|
enQuireBio™
QP10200-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spezifikation
NP_116741.2 | |
CCL15 / MIP-5 / MIP-1 delta Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SFHFAADCCT SYISQSIPCS LMKSYFETSS ECSKPGVIFL TKKGRQVCAK PSGPGVQDCM KKLKPYSI | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
6359 | |
Research Use Only | |
CCL15 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |