Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL11 / Eotaxin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL11 / Eotaxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002977.1
ID de gen (Entrez) 6356
Nombre CCL11 / Eotaxin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15997639
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5770-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15917649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5770-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15907649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5770-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15927649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5770-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15937649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5770-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15947649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5770-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_002977.1
CCL11 / Eotaxin Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6356
Research Use Only
CCL11
Recombinant Protein
E. coli
GPASVPTTCC FNLANRKIPL QRLESYRRIT SGKCPQKAVI FKTKLAKDIC ADPKKKWVQD SMKYLDQKSP TPKP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.