Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5889-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908489
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000387.1
Cathepsin K Protein
Research Use Only
CTSK
Recombinant Protein
Yeast
APDSVDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS VGALEGQLKK KTGKLLNLSP QNLVDCVSEN DGCGGGYMTN AFQYVQKNRG IDSEDAYPYV GQEESCMYNP TGKAAKCRGY REIPEGNEKA LKRAVARVGP VSVAIDASLT SFQFYSKGVY YDESCNSDNL NHAVLAVGYG IQKGNKHWII KNSWGENWGN KGYILMARNK NNACGIANLA SFPKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1513
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol