missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Catechol O-methyltransferase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Catechol O-methyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8420-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16054521

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_000745.1
Catechol O-methyltransferase Protein
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1312
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
COMT
Recombinant Protein
E. coli
GDTKEQRILN HVLQHAEPGN AQSVLEAIDT YCEQKEWAMN VGDKKGKIVD AVIQEHQPSV LLELGAYCGY SAVRMARLLS PGARLITIEI NPDCAAITQR MVDFAGVKDK VTLVVGASQD IIPQLKKKYD VDTLDMVFLD HWKDRYLPDT LLLEECGLLR KGTVLLADNV ICPGAPDFLA HVRGSSCFEC THYQSFLEYR EVVDGLEKAI YKGPGSEAGP
Videos
Documentos