missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CAT Protein

A cDNA sequence encoding the CAT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10545-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994198

  • 3865.29€ / 1 miligramo
Envío estimado: 10-03-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CAT Protein
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADSRDPASD QMQHWKEQRA AQKADVLTTG AGNPVGDKLN VITVGPRGPL LVQDVVFTDE MAHFDRERIP ERVVHAKGAG AFGYFEVTHD ITKYSKAKVF EHIGKKTPIA VRFSTVAGES GSADTVRDPR GFAVKFYTED GNWDLVGNNT PIFFIRDPIL FPSFIHSQKR NPQTHLKDPD MVWDFWSLRP ESLHQVSFLF SDRGIPDGHR HMNGYGSHTF KLVNANGEAV YCKFHYKTDQ GIKNLSVEDA ARLSQEDPDY GIRDLFNAIA TGKYPSWTFY IQVMTFNQAE TFPFNPFDLT KVWPHKDYPL IPVGKLVLNR NPVNYFAEVE QIAFDPSNMP PGIEASPDKM LQGRLFAYPD THRHRLGPNY LHIPVNCPYR ARVANYQRDG PMCMQDNQGG APNYYPNSFG APEQQPSALE HSIQYSGEVR RFNTANDDNV TQVRAFYVNV LNEEQRKRLC ENIAGHLKDA QIFIQKKAVK NFTEVHPDYG SHIQALLDKY NAEKPKNAIH TFVQSGSHLA AREKANL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is >30,000 unit/mg.
Human
His
The CAT solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales