missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CAT Protein

A cDNA sequence encoding the CAT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre CAT Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Specific activity is >30,000 unit/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914208
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10545-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15904208
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10545-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15994198
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10545-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CAT Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADSRDPASD QMQHWKEQRA AQKADVLTTG AGNPVGDKLN VITVGPRGPL LVQDVVFTDE MAHFDRERIP ERVVHAKGAG AFGYFEVTHD ITKYSKAKVF EHIGKKTPIA VRFSTVAGES GSADTVRDPR GFAVKFYTED GNWDLVGNNT PIFFIRDPIL FPSFIHSQKR NPQTHLKDPD MVWDFWSLRP ESLHQVSFLF SDRGIPDGHR HMNGYGSHTF KLVNANGEAV YCKFHYKTDQ GIKNLSVEDA ARLSQEDPDY GIRDLFNAIA TGKYPSWTFY IQVMTFNQAE TFPFNPFDLT KVWPHKDYPL IPVGKLVLNR NPVNYFAEVE QIAFDPSNMP PGIEASPDKM LQGRLFAYPD THRHRLGPNY LHIPVNCPYR ARVANYQRDG PMCMQDNQGG APNYYPNSFG APEQQPSALE HSIQYSGEVR RFNTANDDNV TQVRAFYVNV LNEEQRKRLC ENIAGHLKDA QIFIQKKAVK NFTEVHPDYG SHIQALLDKY NAEKPKNAIH TFVQSGSHLA AREKANL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is >30,000 unit/mg.
Human
His
The CAT solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications