Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8921-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Caspase-8 Protein
Research Use Only
CASP8
Recombinant Protein
E. coli
SESQTLDKVY QMKSKPRGYC LIINNHNFAK AREKVPKLHS IRDRNGTHLD AGALTTTFEE LHFEIKPHDD CTVEQIYEIL KIYQLMDHSN MDCFICCILS HGDKGIIYGT DGQEAPIYEL TSQFTGLKCP SLAGKPKVFF IQACQGDNYQ KGIPVETDSE EQPYLEMDLS SPQTRYIPDE ADFLLGMATV NNCVSYRNPA EGTWYIQSLC QSLRERCPRG DDILTILTEV NYEVSNKDDK KNMGKQMPQP TFTLRKKLVF PSD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol