Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CASP3 / Caspase-3 / CASP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CASP3 / Caspase-3 / CASP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8509-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055021
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_004337.2
CASP3 / Caspase-3 / CASP-3 Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
836
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CASP3
Recombinant Protein
E. coli
SGISLDNSYK MDYPEMGLCI IINNKNFHKS TGMTSRSGTD VDAANLRETF RNLKYEVRNK NDLTREEIVE LMRDVSKEDH SKRSSFVCVL LSHGEEGIIF GTNGPVDLKK ITNFFRGDRC RSLTGKPKLF IIQACRGTEL DCGIETD