Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carboxypeptidase A6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carboxypeptidase A6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065094.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 57094 |
Nombre | Carboxypeptidase A6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15968269
|
enQuireBio™
QP5857-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988269
|
enQuireBio™
QP5857-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978269
|
enQuireBio™
QP5857-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998269
|
enQuireBio™
QP5857-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908279
|
enQuireBio™
QP5857-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918279
|
enQuireBio™
QP5857-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_065094.3 | |
Carboxypeptidase A6 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57094 | |
Research Use Only | |
CPA6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SLSGYNYEVY HSLEEIQNWM HHLNKTHSGL IHMFSIGRSY EGRSLFILKL GRRSRLKRAV WIDCGIHARE WIGPAFCQWF VKEALLTYKS DPAMRKMLNH LYFYIMPVFN VDGYHFSWTN DRFWRKTRSR NSRFRCRGVD ANRNWKVKWC DEGASMHPCD DTYCGPFPES EPEVKAVANF LRKHRKHIRA YLSFHAYAQM LLYPYSYKYA TIPNFRCVES AAYKAVNALQ SVYGVRYRYG PASTTLYVSS GSSMDWAYKN GIPYAFAFEL RDTGYFGFLL PEMLIKPTCT ETMLAVKNIT MHLLKKCP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |