Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonyl reductase [NADPH] 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Nombre Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16046441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8781-YE-100UG
100 μg
626.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16086441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8781-YE-500UG
500 μg
1730.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16056441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8781-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16076441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8781-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16096441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8781-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16066441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8781-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001273718.1
Recombinant Protein
Yeast
SSGIHVALVT GGNKGIGLAI VRDLCRLFSG DVVLTARDVT RGQAAVQQLQ AEGLSPRFHQ LDIDDLQSIR ALRDFLRKEY GGLDVLVNNA GIAFKVADPT PFHIQAEVTM KTNFFGTRDV CTELLPLIKP QGRVVNVSSI MSVRALKSCS PELQQKFRSE TITEEELVGL MNKFVEDTKK GVHQKEGWPS SAYGVTKIGV TVLSRIHARK LSEQRKGDKI LLNACCPGWV RTDMAGPKAT KSPEEGAETP VYLALLPPDA EGPHGQFVSE KRVEQW
873
CBR1