Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonyl reductase [NADPH] 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8781-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273718.1
Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein
Research Use Only
CBR1
Recombinant Protein
Yeast
SSGIHVALVT GGNKGIGLAI VRDLCRLFSG DVVLTARDVT RGQAAVQQLQ AEGLSPRFHQ LDIDDLQSIR ALRDFLRKEY GGLDVLVNNA GIAFKVADPT PFHIQAEVTM KTNFFGTRDV CTELLPLIKP QGRVVNVSSI MSVRALKSCS PELQQKFRSE TITEEELVGL MNKFVEDTKK GVHQKEGWPS SAYGVTKIGV TVLSRIHARK LSEQRKGDKI LLNACCPGWV RTDMAGPKAT KSPEEGAETP VYLALLPPDA EGPHGQFVSE KRVEQW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
873
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol