Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase family member 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonyl reductase family member 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7969-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_116172.2
Carbonyl reductase family member 4 Protein
Research Use Only
CBR4
Recombinant Protein
E. coli
MDKVCAVFGG SRGIGRAVAQ LMARKGYRLA VIARNLEGAK AAAGDLGGDH LAFSCDVAKE HDVQNTFEEL EKHLGRVNFL VNAAGINRDG LLVRTKTEDM VSQLHTNLLG SMLTCKAAMR TMIQQQGGSI VNVGSIVGLK GNSGQSVYSA SKGGLVGFSR ALAKEVARKK IRVNVVAPGF VHTDMTKDLK EEHLKKNIPL GRFGETIEVA HAVVFLLESP YITGHVLVVD GGLQLIL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
84869
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol