Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic Anhydrase VIII / CA8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic Anhydrase VIII / CA8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5744-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917459
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001308766.1
Carbonic Anhydrase VIII / CA8 Protein
Research Use Only
CA8
Recombinant Protein
E. coli
MADLSFIEDT VAFPEKEEDE EEEEEGVEWG YEEGVEWGLV FPDANGEYQS PINLNSREAR YDPSLLDVRL SPNYVVCRDC EVTNDGHTIQ VILKSKSVLS GGPLPQGHEF ELYEVRFHWG RENQRGSEHT VNFKAFPMEL HLIHWNSTLF GSIDEAVGKP HGIAIIALFV QIGKEHVGLK AVTEILQDIQ YKGKSKTIPC FNPNTLLPDP LLRDYWVYEG SLTIPPCSEG VTWILFRYPL TISQLQIEEF RRLRTHVKGA ELVEGCDGIL GDNFRPTQPL SDRVIRAAFQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
767
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol