Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic Anhydrase II / CA2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic Anhydrase II / CA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5743-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937449
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_000058.1
Carbonic Anhydrase II / CA2 Protein
Research Use Only
CA2
Recombinant Protein
E. coli
SHHWGYGKHN GPEHWHKDFP IAKGERQSPV DIDTHTAKYD PSLKPLSVSY DQATSLRILN NGHAFNVEFD DSQDKAVLKG GPLDGTYRLI QFHFHWGSLD GQGSEHTVDK KKYAAELHLV HWNTKYGDFG KAVQQPDGLA VLGIFLKVGS AKPGLQKVVD VLDSIKTKGK SADFTNFDPR GLLPESLDYW TYPGSLTTPP LLECVTWIVL KEPISVSSEQ VLKFRKLNFN GEGEPEELMV DNWRPAQPLK NRQIKASFK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
760
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol