Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic anhydrase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic anhydrase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5740-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937419
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001122301.1
Carbonic anhydrase 1 Protein
Research Use Only
Ca1
Recombinant Protein
Yeast
ASPDWGYDDK NGPEQWSKLY PIANGNNQSP VDIKTSETKH DTSLKPISVS YNPATAKEII NVGHSFHVNF EDNDNRSVLK GGPFSDSYRL FQFHFHWGST NEHGSEHTVD GVKYSAELHV AHWNSAKYSS LAEAASKADG LAVIGVLMKV GEANPKLQKV LDALQAIKTK GKRAPFTNFD PSTLLPSSLD FWTYPGSLTH PPLYESVTWI ICKESISVSS EQLAQFRSLL SNVEGDNAVP MQHNNRPTQP LKGRTVRASF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
759
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol