Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caprin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caprin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7542-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049280
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_005889.3
Caprin-1 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
4076
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CAPRIN1
Recombinant Protein
E. coli
PSATSHSGSG SKSSGPPPPS GSSGSEAAAG AGAAAPASQH PATGTGAVQT EAMKQILGVI DKKLRNLEKK KGKLDDYQER MNKGERLNQD QLDAVSKYQE VTNNLEFAKE LQRSFMALSQ DIQKTIKKTA RREQLMREEA EQKRLKTVLE LQYVLDKLGD DEVRTDLKQG LNGVPILSEE ELSLLDEFYK LVDPERDMSL RLNEQYEHAS IHLWDLLEGK EKPVCGTTYK VLKEIVERVF QSNYFDSTHN HQNGLCEEEE AASAPAVEDQ VPEAEPEPAE EYTEQSEVES TEYVNRQFMA ETQFTSGEKE QVDEWTVETV EVVNSLQQQP QAASPSVPEP HSLTPVAQAD PLVRRQRVQD LMAQMQGPYN FIQDSMLDFE NQTLDPAIVS AQPMNPTQNM DMPQLVCPPV HSESRLAQPN QVPVQPEATQ VPLVSSTSEG YTASQPLYQP SHATEQRPQK EPIDQIQATI SLNTDQTTAS SSLPAASQPQ VFQAGTSKPL HSSGINVNAA PFQSMQTVFN MNAPVPPVNE PETLKQQNQY QASYNQSFSS QPHQVEQTEL QQEQLQTVVG TYHGSPDQSH QVTGNHQQPP QQNTGFPRSN QPYYNSRGVS RGGSRGARGL MNGYRGPANG FRGGYDGYRP SFSNTPNSGY TQSQFSAPRD YSGYQRDGYQ QNFKRGSGQS GPRGAPRGRG GPPRPNRGMP QMNTQQVN